Learn More
Triethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10318590 100 g Glasflasche 100 Gramm
10338540 5 g Glasflasche 5 Gramm
10022750 25 g Glasflasche 25 Gramm
11915821 500 g Glasflasche 500 Gramm
4 options
Artikelnummer. 10318590
Marke: Thermo Scientific Acros 212921000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 617-86-7 | C6H16Si | 116.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-86-7
Summenformel C6H16Si
Molekulargewicht (g/mol) 116.28
InChI-Schlüssel QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
PubChem CID 6327258
IUPAC-Name Triethylsilicium
SMILES CC[Si](CC)CC
Specifica
Siedepunkt 107.0°C to 108.0°C
Chemischer Name oder Material Triethylsilane
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel (C2H5)3SiH
Beilstein 04,625
Fieser 01,1218; 02,433; 03,304; 04,530; 05,694; 12,482; 13,340; 14,322; 15,338; 16,356; 17,367
Flammpunkt −3°C
Merck Index 15,9841
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 116.28
Reinheit (%) 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4100 to 1.4120
Relative Dichte 0.72
Dichte 0.7200g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Categoria di pericolo
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Consigli di prudenza
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.