Learn More
Triflumuron, TRC
Artikelnummer. 30138705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138705 100 g 100 Gramm
30135281 25 g 25 Gramm
30040793 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30138705 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT779100100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64628-44-0
Summenformel C15 H10 Cl F3 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 358.7
Synonym Bay Sir 8514, 1-(2-chlorobenzoyl)-3-(4-trifluoromethoxyphenyl)urea
IUPAC-Name 2-Chlor-N-[4[-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl]Benzamid
SMILES FC(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triflumuron
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H10ClF3N2O3/c16-12-4-2-1-3-11(12)13(22)21-14(23)20-9-5-7-10(8-6-9)24-15(17,18)19/h1-8H,(H2,20,21,22,23)
Formelmasse 358.0332