Learn More
Trifluoroacetic Acid D1 99.5% D, Eurisotop
Artikelnummer. 17257396
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
2 x 0.75 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17257396 10 mL
17247396 2 x 0.75 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17257396 Lieferant Eurisotop Lieferanten-Nr. D022EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Synonym: Trifluoroacetic Acid-d1
Trifluoroacetic Acid D1
  • Isotopic Enrichment: 99.50% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Chemische Identifikatoren
CAS 599-00-8
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Synonym Trifluoroacetic acid-D1
IUPAC-Name trifluoroethan(²H)oesäure
SMILES [2H]OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic Acid D1
Farbe Farblos
Deuterium (D) 99.5% D
Menge 10 mL
Schmelzpunkt -15.4°C
Siedepunkt 72.4°C
Güte Research Grade