Learn More
(Trifluormethoxy)-benzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451677
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11451677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25658.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 456-55-3 | C7H5F3O | 162.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 456-55-3
Summenformel C7H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 162.11
MDL-Nummer MFCD00040832
InChI-Schlüssel GQHWSLKNULCZGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethoxy benzene, 1-trifluoromethoxy benzene, benzene, trifluoromethoxy, phenyl trifluoromethyl ether, alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, trifluorophenoxymethane, pubchem7458, trifluoromethyloxybenzene, p-trifluoromethoxybenzene, trifluoromethoxy-benzene
PubChem CID 68010
IUPAC-Name (trifluoromethoxy)benzene
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Trifluoromethoxy)benzene
Dichte 1.226
Siedepunkt 102°C to 104°C
Flammpunkt 12°C (53°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.406
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2043132
Formelmasse 162.11
Reinheit (%) 99%