Learn More
(Trifluormethyl)-trimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434237
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11434237 1 g 1 Gramm
11444237 5 g 5 Gramm
11454237 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11434237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20347.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
It is employed as a valuable reagent for trifluoromethylation of electrophilic substrates. It is also use an the nucleophilic addition of the trifluoromethyl group to aldehydes and ketones. It generates trifluoromethide with catalytic amounts of F- (TBAF or CsF) and reacts with carbonyl compounds to produce trifluoromethylated alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als wertvolles Reagenz für die Trifluormethylierung von elektrophilen Substraten eingesetzt. Es wird auch für die nukleophile Zugabe der Trifluormethylgruppe zu Aldehyden und Ketonen verwendet. Es erzeugt Trifluoromethid mit katalytischen Mengen von F- (TBAF oder CsF) und reagiert mit Carbonylverbindungen, um trifluoromethylierte Alkohole zu produzieren.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, THF, Äther, Dichlormethan, aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen. Löslich in Wasser (mit weißem Rauch).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81290-20-2
Summenformel C5H11F3Si
Molekulargewicht (g/mol) 156.22
MDL-Nummer MFCD00145454
InChI-Schlüssel MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
PubChem CID 552549
IUPAC-Name Trimethyl(trifluormethyl)silan
SMILES CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Spezifikation
Siedepunkt 54°C to 55°C
Chemischer Name oder Material (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Menge 1 g
Strukturformel (CH3)3SiCF3
UN-Nummer UN1993
Beilstein 4241868
Flammpunkt −10°C (14°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,THF,ether,dichloromethane,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Soluble in water(with white smokes).
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.3305
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.962