Learn More
(Trifluormethyl)-trimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is employed as a valuable reagent for trifluoromethylation of electrophilic substrates. It is also use an the nucleophilic addition of the trifluoromethyl group to aldehydes and ketones. It generates trifluoromethide with catalytic amounts of F- (TBAF or CsF) and reacts with carbonyl compounds to produce trifluoromethylated alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als wertvolles Reagenz für die Trifluormethylierung von elektrophilen Substraten eingesetzt. Es wird auch für die nukleophile Zugabe der Trifluormethylgruppe zu Aldehyden und Ketonen verwendet. Es erzeugt Trifluoromethid mit katalytischen Mengen von F- (TBAF oder CsF) und reagiert mit Carbonylverbindungen, um trifluoromethylierte Alkohole zu produzieren.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, THF, Äther, Dichlormethan, aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen. Löslich in Wasser (mit weißem Rauch).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Especificaciones
Especificaciones
| Siedepunkt | 54°C to 55°C |
| Chemischer Name oder Material | (Trifluoromethyl)trimethylsilane |
| Menge | 1 g |
| Strukturformel | (CH3)3SiCF3 |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 4241868 |
| Flammpunkt | −10°C (14°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,THF,ether,dichloromethane,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Soluble in water(with white smokes). |
| Formelmasse | 142.2 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.