Learn More
α,α,α-trifluortoluol, ≥99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15658190 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15658190 500 g Glasflasche 500 Gramm
15648190 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15658190 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. T63703500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
≥ 99 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-08-8
Summenformel C7H5F3
Molekulargewicht (g/mol) 146.112
MDL-Nummer MFCD00000372
InChI-Schlüssel GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzotrifluorid, Trifluormethylbenzol, alpha,alpha,alpha-trifluortoluol, Benzol, Trifluormethyl, Benzoylfluorid, Benzylidin-Fluorid;, a,a,a-trifluortoluol, Trifluortoluol, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
PubChem CID 7368
ChEBI CHEBI:36810
IUPAC-Name Trifluormethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α,α,α-Trifluorotoluol
Schmelzpunkt -29 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.19 g/ml bei 20 °C
Siedepunkt 102 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CF3
Menge 500 g
UN-Nummer UN2338
Beilstein 1906908
Formelmasse 146.11 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %