Learn More
MedChemExpress Trifluridine/tipiracil hydrochloride mixture
Beschreibung
The composition of Trifluridine/tipiracil hydrochloride mixture (TAS-102) is a 1:0.5 mixture (on a molar basis) of alpha,alpha,alpha-tri-fluorothymidine (FTD) and thymidine phosphorylase inhibitor (TPI). Trifluridine/tipiracil hydrochloride mixture (TAS-102) shows the antitumor activity mainly via the inhibition of thymidylate synthase (TS) and incorporation into DNA.
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 435.76 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 98.0% |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 100 mg/mL (229.48 mM∣Need ultrasonic) ∣DMF : 20 mg/mL (45.90 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.34 mg/mL (5.37 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 733030-01-8 |
| Synonym | TAS-102 |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.