Learn More
Trihexylphosphat (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30454515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454515 500 mg -
30449553 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30454515 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT794765500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2528-39-4
Summenformel C18H39O4P
Molekulargewicht (g/mol) 350.47
Synonym Hexyl Phosphate, Tri(n-hexyl) Phosphate, Tri-N-hexyl Phosphate
IUPAC-Name Triexylphosphat
SMILES CCCCCCOP(=O)(OCCCCCC)OCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trihexyl Phosphate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H39O4P/c1-4-7-10-13-16-20-23(19,21-17-14-11-8-5-2)22-18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
Formelmasse 350.2586