Learn More
Trilostane, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426436
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16426436 100 mg -
16422167 50 mg 50 Milligramm
16406028 10 mg 10 Milligramm
16401126 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16426436 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14281
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Trilostane(Win 24540; Modrastane) is an inhibitor of 3 β-hydroxysteroid dehydrogenase used in the treatment of Cushing's syndrome.
Trilostane(Win 24540
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trilostane
Physikalische Form Solid
CAS 13647-35-3
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H27NO3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym Win 24540
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 56 mg/mL (169.99 mM)
SMILES OC1=C(C#N)C[C@@]2(C)[C@@]3(CC[C@]4([H])[C@]2([H])CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@H]5O)[C@@H]1O3
Molekulargewicht (g/mol) 329.43
Formelmasse 329.43
Reinheit (%) 99.01%
Güte Research