Learn More
TRIM45 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3A7H11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen TRIM45
Klon 3A7H11
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16829175
Unterlagen ansehen
Proteintech
66896-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16819175
Unterlagen ansehen
Proteintech
66896-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The TRIM45 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TRIM45. This antibody recognizes human antigen. The TRIM45 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
TRIM45
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
80263
Primary
3A7H11
Western Blot, ELISA