Learn More
Trimethoxysilan 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10014293
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2487-90-3
C3H10O3Si
122.2
MFCD00008340
PZJJKWKADRNWSW-UHFFFAOYSA-N
trimethoxysilane, silane, trimethoxy, trimethoxy silane, unii-v1j39xpf91, c3h10o3si, trimethoxysilyl, silanem trimethoxy, trimethoxysilyl radical, 4-01-00-01266 beilstein handbook reference
6327428
Trimethoxysilizium
CO[Si](OC)OC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2487-90-3
C3H10O3Si
122.2
MFCD00008340
PZJJKWKADRNWSW-UHFFFAOYSA-N
trimethoxysilane, silane, trimethoxy, trimethoxy silane, unii-v1j39xpf91, c3h10o3si, trimethoxysilyl, silanem trimethoxy, trimethoxysilyl radical, 4-01-00-01266 beilstein handbook reference
6327428
Trimethoxysilizium
CO[Si](OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethoxysilane
Schmelzpunkt -115°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 86°C
Flammpunkt -9°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSi(OCH3)3
Brechungsindex 1.3570 to 1.3600 (20°C, 589nm)
Menge 100 g
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 122.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig