Learn More
(Triethylsilyl)-acetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405273 5 g 5 Gramm
11415273 25 g -
11425273 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405273 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12856.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1066-54-2 | C5H10Si | 98.22 g/mol
(Trimethylsilyl)acetylene is used in the preparation of trimethylsilanyl-propiolic acid ethyl ester by reacting with carbonochloridic acid ethyl ester as well as in the synthesis of iodoalkenes by radical addition of perfluoroalkyl iodides. It is used as a nucleophile in Friedel-Crafts type acylations and alkylations reactions, as a ligand in organometallic chemistry and an useful reagent in cycloaddition reactions. It acts as a precursor to lithium trimethylsilylacetylide It finds application in the synthesis of (±)-estrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Trimethylsilyl)Acetylen wird bei der Herstellung von Trimethylsilanyl-Propiolsäure-Ethylester durch Reaktion mit Carbonchloridsäure-Ethylester sowie bei der Synthese von Iodoalkenen durch radikale Zugabe von Perfluoralkyljodiden verwendet. Es wird als Nukleophil in Friedel-Crafts-Acylierungen und Alkylierungsreaktionen, als Ligand in der metallorganischen Chemie und als nützliches Reagenz in Cycloadditionsreaktionen eingesetzt. Es fungiert als Vorläufer von Lithiumtrimethylsilylacetylid und findet Anwendung in der Synthese von (±)-Estron.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-54-2
Summenformel C5H10Si
Molekulargewicht (g/mol) 98.22
MDL-Nummer MFCD00008569
InChI-Schlüssel CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
PubChem CID 66111
IUPAC-Name Ethynyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C#C
Spezifikation
Siedepunkt 52°C to 53°C
Chemischer Name oder Material (Trimethylsilyl)acetylene
Menge 5 g
Flammpunkt <−34°C (−29°F)
Brechungsindex 1.39
Dichte 0.71
Strukturformel HC≡CSi(CH3)3
UN-Nummer UN1993
Beilstein 906752
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 98.22
Reinheit (%) 98%