Learn More
(Triethylsilyl)-acetylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(Trimethylsilyl)acetylene is used in the preparation of trimethylsilanyl-propiolic acid ethyl ester by reacting with carbonochloridic acid ethyl ester as well as in the synthesis of iodoalkenes by radical addition of perfluoroalkyl iodides. It is used as a nucleophile in Friedel-Crafts type acylations and alkylations reactions, as a ligand in organometallic chemistry and an useful reagent in cycloaddition reactions. It acts as a precursor to lithium trimethylsilylacetylide It finds application in the synthesis of (±)-estrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(Trimethylsilyl)Acetylen wird bei der Herstellung von Trimethylsilanyl-Propiolsäure-Ethylester durch Reaktion mit Carbonchloridsäure-Ethylester sowie bei der Synthese von Iodoalkenen durch radikale Zugabe von Perfluoralkyljodiden verwendet. Es wird als Nukleophil in Friedel-Crafts-Acylierungen und Alkylierungsreaktionen, als Ligand in der metallorganischen Chemie und als nützliches Reagenz in Cycloadditionsreaktionen eingesetzt. Es fungiert als Vorläufer von Lithiumtrimethylsilylacetylid und findet Anwendung in der Synthese von (±)-Estron.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 52°C to 53°C |
| Chemischer Name oder Material | (Trimethylsilyl)acetylene |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | HC≡CSi(CH3)3 |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 906752 |
| Flammpunkt | <−34°C (−29°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with organic solvents. |
| Formelmasse | 98.22 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- (Trimethylsilyl)acetylene
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- MIXTURE LIST-Enthält: (Trimethylsilyl)acet