missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trimethylsilyl acrylate, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31082564
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31082564 25 g
31079510 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31082564 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11261125g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

95% GC (stabilized with BHT)

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl acrylate
CAS 13688-55-6
Summenformel C6H12O2Si
MDL-Nummer MFCD00156432
Menge 25 g
SMILES C=CC(O[Si](C)(C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 144.24
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.