Learn More
(Trimethylsilyl)diazomethan, 2 M in Hexan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322739 5 mL 5 Milliliter
11332739 25 mL 25 Milliliter
11342739 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11322739 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26744.AA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.223 g/mol
(Trimethylsilyl)diazomethane is used as a methylating agent in organic chemistry. It is utilized in Gas Chromatography- Mass-Spectrometry (GC-MS) for the analysis of various carboxylic compounds. It is involved as a reagent in the Doyle-Kirmse reaction with allyl sulfides and allyl amines. It is considered and used as a less-explosive replacement fordiazomethane. It is also used as a reactant for Unnatural alfa-amino acid derivatives containing gem-bisphosphonates through Michael addition reaction, imidazolo[2,1-b]benzothiazole derivatives and aigialomycin D analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Trimethylsilyl)diazomethan wird als Methylierungsmittel in der organischen Chemie verwendet. Es wird in der Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) für die Analyse verschiedener Carbonsäureverbindungen verwendet. Es ist als Reagenz an der Doyle-Kirmse-Reaktion mit Allylsulfiden und Allylaminen beteiligt. Es wird als weniger explosiver Ersatz für Fordiazomethan betrachtet und verwendet. Es wird auch als Reaktionsmittel für unnatürliche alfa-Aminosäurederivate verwendet, die Gem-Bisphosphonate durch Michael-Additionsreaktion, Imidazol[2,1-b]Benzothiazol-Derivate und Aigialomycin D-Analoga enthalten.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
(Trimethylsilyl)diazomethan (TMSD) in alkoholischen Lösungsmitteln unter sauren oder basischen Bedingungen kann zur Bildung von Diazomethan führen. TMSD wird vom National Toxicological Program auf mögliche Inhalationsgefahren überprüft. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln, Chlor, Fluor und Perchloraten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18107-18-1
Summenformel C4H10N2Si
Molekulargewicht (g/mol) 114.223
MDL-Nummer MFCD00053946
InChI-Schlüssel ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
PubChem CID 167693
IUPAC-Name Diazomethyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Trimethylsilyl)diazomethane
Menge 5 mL
UN-Nummer UN3383
Beilstein 1902903
Flammpunkt −23°C (−10°F)
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water. Miscible with organic solvents.
Formelmasse 114.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M in hexanes
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Dichte 0.718