Learn More
(Trimethylsilylmethyl)triphenylphosphoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Trimethylsilylmethyl)triphenylphosphonium iodide |
| Schmelzpunkt | ∽185°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 4070136 |
| Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
| Formelmasse | 476.41 |
| Reinheit (%) | 98% |