Learn More
Trimyristin 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10046000
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
555-45-3
C45H86O6
722.59
MFCD00036229
DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
11148
CHEBI:77391
2,3-Di(tetradecanoyloxy)propyltetradecanoat
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
555-45-3
C45H86O6
722.59
MFCD00036229
DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
11148
CHEBI:77391
2,3-Di(tetradecanoyloxy)propyltetradecanoat
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimyristin
Namenshinweis 90%
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 9896
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,benzene,chloroform,ether
Formelmasse 722.59
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Kristallpulver