Learn More
Triphenyl(2-pyridylmethyl)Phosphoniumchlorid-Hydrochlorid, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 11916001 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11916001 25 g 25 Gramm
11906001 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916001 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438980250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 99662-46-1
Summenformel C24H21ClNP·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 426.32
InChI-Schlüssel JHQWTRCLYUFMSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym triphenyl 2-pyridylmethyl phosphonium chloride hydrochloride, triphenyl pyridin-2-ylmethyl phosphanium hydrochloride chloride, acmc-20ajcr, triphenyl 2-pyridylmethyl-phosphonium chloride hydrochloride, triphenyl 2-pyridylmethyl phosphonium ch loride hydrochloride, triphenyl pyridin-2-yl methyl phosphanium chloride-hydrogen chloride 1/1/1
PubChem CID 16213046
IUPAC-Name Triphenyl(Pyridin-2-ylmethyl)phosphanium;chlorid;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)[P+](CC2=CC=CC=N2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride
Schmelzpunkt 241.0°C to 244.5°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5 to max. 102.5% min. On dry basis (Argentometry)
Menge 25 g
Formelmasse 426.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.