Learn More
Triphenylphosphit, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686532 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10686532 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10163620 1 L Glasflasche 1 Liter
11935161 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10686532 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140440025
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-01-2027
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-02-0
Summenformel C18H15O3P
Molekulargewicht (g/mol) 310.28
InChI-Schlüssel HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
PubChem CID 7540
IUPAC-Name Triphenylphosphit
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Specifications
Chemischer Name oder Material Triphenyl phosphite
Azidität 1.5mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 22.0°C to 24.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1840g/mL
Siedepunkt 360.0°C
Flammpunkt 146°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5O)3P
Brechungsindex 1.5893 to 1.5913
Menge 2.5 L
Beilstein 06,177
Fieser 01,1249; 02,446; 03,322
Relative Dichte 1.184
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly hydrolyses in water, soluble in many organic solvents
Formelmasse 310.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit