Learn More
Triphenylen 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10183520 1 g Glasflasche 1 Gramm
10173570 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183520 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140360010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 217-59-4 | C18H12 | 228.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 217-59-4
Summenformel C18H12
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
MDL-Nummer MFCD00001108
InChI-Schlüssel SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-benzophenanthrene, isochrysene, 9,10-benzphenanthrene, benzo l phenanthrene, 1,2,3,4-dibenznaphthalene, benzophenanthrene, 1,2:3,4-dibenznaphthalene, ccris 1301, triphenylen-1-yl
PubChem CID 9170
ChEBI CHEBI:33080
IUPAC-Name Triphenylen
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylene
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 196.0°C to 200.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 438.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 05, 720
Merck Index 15, 9913
Formelmasse 228.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Nadeln