Learn More
Triphenylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344384
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11344384 5 g 5 Gramm
11334384 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344384 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00955.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 217-59-4 | C18H12 | 228.29 g/mol
Triphenylene is used in optics and electronics. It is also used as a discotic mesogen in liquid crystalline materials. Further, it is a compound that fluoresces in the ultraviolet region. In addition to this, it is used in the preparation of triphenylene-2-carbaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylen wird im Bereich Optik und Elektronik eingesetzt. Es wird auch als diskotisches Mesogen in Flüssigkristallen verwendet. Weiter ist es eine Verbindung, die im ultravioletten Bereich fluoresziert. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Triphenylen-2-carbaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Benzol, Essigsäure, Ölen und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 217-59-4
Summenformel C18H12
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
MDL-Nummer MFCD00001108
InChI-Schlüssel SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-benzophenanthrene, isochrysene, 9,10-benzphenanthrene, benzo l phenanthrene, 1,2,3,4-dibenznaphthalene, benzophenanthrene, 1,2:3,4-dibenznaphthalene, ccris 1301, triphenylen-1-yl
PubChem CID 9170
ChEBI CHEBI:33080
IUPAC-Name Triphenylen
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylene
Schmelzpunkt 194°C to 199°C
Dichte 1.302
Siedepunkt 438°C
Menge 5 g
Beilstein 1342908
Merck Index 14,9740
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,benzene,acetic acid,oils and chloroform.
Formelmasse 228.3
Reinheit (%) 98%