Learn More
Triphenylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429223 25 g 25 Gramm
11439223 100 g 100 Gramm
11449223 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429223 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11710.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 519-73-3 | C19H16 | 244.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 519-73-3
Summenformel C19H16
Molekulargewicht (g/mol) 244.34
MDL-Nummer MFCD00004763
InChI-Schlüssel AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
PubChem CID 10614
ChEBI CHEBI:76212
IUPAC-Name Benzhydrylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylmethane
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Dichte 1.01
Siedepunkt 358°C to 359°C
Menge 25 g
Beilstein 1909753
Merck Index 14,9741
Formelmasse 244.34
Reinheit (%) 98%