Learn More
Triphenylmethylemercaptan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10235000 100 g Glasflasche 100 Gramm
10051620 25 g Glasflasche 25 Gramm
10127603 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10235000 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140411000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3695-77-0 | C19H16S | 276.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3695-77-0
Summenformel C19H16S
Molekulargewicht (g/mol) 276.39
MDL-Nummer MFCD00004854
InChI-Schlüssel JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 77281
IUPAC-Name Triphenylmethanthiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylmethyl mercaptan
Schmelzpunkt 103.0°C to 107.0°C
Farbe Creme bis Gelb
Elementanalytik 97.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)3CSH
Menge 100 g
Beilstein 06, I, 352
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Formelmasse 276.39
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylmethyl mercaptan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.