Learn More
Triphenylmethylmercaptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442687 100 g 100 Gramm
11422687 5 g 5 Gramm
11432687 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14888.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3695-77-0 | C19H16S | 276.397 g/mol
Triphenylmethyl mercaptan, is used as a reagent used for the introduction of thiol group. Triphenylmethanethiol is a reagent used for the mild introduction of the mercapto functionality. It is also used as a pharmaceutical intermediate; Chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylmethylmercaptan, wird als Reagenz für die Einführung der Thiolgruppe verwendet. Triphenylmethanthiol ist ein Reagenz, das für die sanfte Einführung der Mercapto-Funktionalität verwendet wird. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt und bei der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3695-77-0
Summenformel C19H16S
Molekulargewicht (g/mol) 276.397
MDL-Nummer MFCD00004854
InChI-Schlüssel JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 77281
IUPAC-Name Triphenylmethanthiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylmethyl mercaptan
Schmelzpunkt 103°C to 108°C
Geruch Stench
Menge 100 g
Beilstein 2113168
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 276.4
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylmethyl mercaptan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenylmethyl mercaptan