Learn More
(Triphenylmethyl)triphenylphosphoniumchlorid, 98 %
Artikelnummer. 11416016
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11416016 10 g 10 Gramm
11426016 50 g 50 Gramm
11436016 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11416016
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22319.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 48234-64-6
Summenformel C37H30ClP
Molekulargewicht (g/mol) 541.071
MDL-Nummer MFCD00082244
InChI-Schlüssel LZOHWIXYBMRNAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym triphenylmethyl triphenylphosphonium chloride, triphenyl triphenylmethyl phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl triphenylmethyl-, chloride, triphenyl trityl phosphanium chloride, triphenyl trityl phosphonium chloride, acmc-1ala8, triphenyl trityl phosphonium, trityltriphenylphosphonium chloride, trityl triphenylphosphonium chloride
PubChem CID 85420
IUPAC-Name triphenyl(trityl)phosphanium;chlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)[P+](C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Triphenylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Schmelzpunkt 244°C to 245°C
Menge 10 g
Beilstein 389941
Formelmasse 541.07
Reinheit (%) 98%