Learn More
Triphenylphosphindibromid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424593
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11424593
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11552.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1034-39-5 | C18H15Br2P | 422.10 g/mol
Triphenylphosphine dibromide is used as a reagent for conversion of aldoximes into nitriles. It acts as a reagent for cleavage of acetals. It reacts with amines to give iminophosphoranes. Further, it serves as a reagent in the preparation of alkyl and aryl bromides from alcohols and phenols without rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylphosphindibromid wird als Reagenz für die Umwandlung von Aldoximen in Nitrile verwendet. Es dient als Reagenz für die Spaltung von Acetalen. Es reagiert mit Aminen, um Iminophosphorane zu ergeben. Darüber hinaus dient es als Reagenz bei der Herstellung von Alkyl- und Arylbromiden aus Alkoholen und Phenolen ohne Umlagerung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dichlormethan, Acetonitril, Phenylcyanid, Dimethylformamid, Äther, Chloroform, Alkohol, Tetrachlorkohlenstoff, Essigsäure und Kohlenstoffdisulfid. Schwerlöslich in Phenylchlorid, Triphenylphosphin und Phenylhydrid. Unlöslich in wässrigem Brom.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Basen und aktiven Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1034-39-5
Summenformel C18H15Br2P
Molekulargewicht (g/mol) 422.10
MDL-Nummer MFCD00000054
InChI-Schlüssel OCXGTPDKNBIOTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibromotriphenylphosphorane, phosphorane, dibromotriphenyl, triphenyldibromophosphorane, unii-7y0j6r63jd, bromotriphenylphosphonium bromide, dibromotriphenyl-??-phosphane, dibromotriphenylphosphine, dibromtriphenylphosphorane, triphenylphosphinedibromide, dibromo triphenylphosphorane
PubChem CID 70579
IUPAC-Name Dibrom(Triphenyl)-$l^{5 }-Phosphan
SMILES BrP(Br)(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine dibromide
Schmelzpunkt ∼260°C (decomposition)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 917652
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dichloromethane,acetonitrile,phenyl cyanide,dimethyl formamide,ether,chloroform,alcohol,carbon tetrachloride,acetic acid and carbon disulfide. Sparingly soluble in phenyl chloride,triphenylphosphine and phenyl hydride. Insoluble in aqueous bromine.
Formelmasse 422.1
Reinheit (%) 96%