Learn More
Triphenylphosphinoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479683
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11479683 500 g 500 Gramm
11459683 25 g 25 Gramm
11469683 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11479683
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12455.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 791-28-6 | C18H15OP | 278.29 g/mol
Triphenylphosphine oxide is used as a catalyst, Lewis base, ligand for metals and starting material for the preparation of other phosphorus compounds. It is also used in epoxidations, Michael reactions and coupling reactions. It reacts with copper(II) halides and form coordination complexes of Copper(II). Further, it acts as a crystallization aid for chemical compounds. In addition to this, it is used for processing, extraction, separation and spectrophotometric determination of cadmium and mercury.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylphosphinoxid wird als Katalysator, Lewis-Base, Ligand für Metalle und Ausgangsstoff für die Herstellung anderer Phosphorverbindungen verwendet. Es wird auch in Epoxidierungen, Michael-Reaktionen und Kupplungsreaktionen verwendet. Es reagiert mit Kupfer(II)-Halogeniden und bildet Koordinationskomplexe mit Kupfer(II). Darüber hinaus dient es als Kristallisierungshilfe für chemische Verbindungen. Außerdem wird es für die Verarbeitung, Extraktion, Trennung und spektrophotometrische Bestimmung von Cadmium und Quecksilber verwendet.
Löslichkeit
Löslich in polaren organischen Lösungsmitteln. Schwer löslich in Hexan und Diethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 791-28-6
Summenformel C18H15OP
Molekulargewicht (g/mol) 278.29
MDL-Nummer MFCD00002080 MFCD03458802
InChI-Schlüssel FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
PubChem CID 13097
ChEBI CHEBI:36601
IUPAC-Name diphenylphosphorylbenzol
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine oxide
Schmelzpunkt 153°C to 159°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 360°C
Flammpunkt 180°C (356°F)
Menge 500 g
Beilstein 745854
Löslichkeitsinformationen Soluble in polar organic solvents. Slightly soluble in hexane and diethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 278.29
Reinheit (%) 99%