Learn More
Triphenylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424693 50 g 50 Gramm
11414693 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424693 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11605.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 789-25-3 | C18H15Si | 259.403 g/mol
Triphenylsilane acts as a reactant or reagent for catalytic hydrogen deuterium exchange reactions of silanes, to be oxidized by carbon nanotube-gold nanohybrids, for hydrolysis by ruthenium complexes, for hydrosilylation to produce enolsilanes, for synthesis of bromosilanes, for ozone oxidation of silyl-alkenes for synthesis of α-O-silylated acyloin derivatives. It is used to synthesize hydrido silyl and bis(silyl) bis(imidazolinylidene) nickel complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylsilan wirkt als Reaktionspartner oder Reagenz für katalytische Wasserstoff-Deuterium-Austauschreaktionen von Silanen, die durch Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Gold-Nanohybride oxidiert werden sollen, für die Hydrolyse durch Rutheniumkomplexe, für die Hydrosilylierung zur Herstellung von Enosilanen, für die Synthese von Bromsilanen, für die Ozonoxidation von Silylalkenen zur Synthese von α-O-silylierten Acyloin-Derivaten. Es wird zur Synthese von Hydridosilyl- und Bis(silyl)-bis(imidazolinyliden)-Nickelkomplexe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 789-25-3
Summenformel C18H15Si
Molekulargewicht (g/mol) 259.403
MDL-Nummer MFCD00003003
InChI-Schlüssel BZLZKLMROPIZSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylsilane, benzene, 1,1',1-silylidynetris, triphenylsilyl, tri phenyl silicon, triphenylsilyl radical, triphenylsilane 5g, 1,1 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-silylidynetrisbenzene; nsc 12565; triphenylhydrosilane
PubChem CID 6327682
IUPAC-Name Triphenylsilizium
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Siedepunkt 159°C to 163°C (3mmHg)
Chemischer Name oder Material Triphenylsilane
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Menge 50 g
Flammpunkt 76°C (169°F)
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Beilstein 978182
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Decomposes in water.
Formelmasse 260.41
Reinheit (%) 99%