Learn More
Triphenylzinnhydrid, 97 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Triphenylzinnhydrid wird als “H”-Quelle verwendet, um Radikale zu erzeugen oder Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindungen zu spalten. Es wird auch in Antifouling-Farben verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Triphenylzinnhydrid wird als “H”-Quelle verwendet, um Radikale zu erzeugen oder Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindungen zu spalten. Es wird auch in Antifouling-Farben verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triphenyltin hydride |
Schmelzpunkt | 26°C to 28°C |
Dichte | 1.374 |
Siedepunkt | 162°C to 168°C (0.5 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Strukturformel | (C6H5)3SnH |
Brechungsindex | 1.637 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3146 |
Beilstein | 3544353 |