Learn More
MedChemExpress Triptolide
Artikelnummer. 16400346
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16400346 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16400346 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY32735
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Triptolide is a diterpenoid triepoxide extracted from the root of Tripterygium wilfordii with immunosuppressive, anti-inflammatory, antiproliferative and antitumour effects. Triptolide is a NF-κB activation inhibitor.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Molekulargewicht 360.4 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 38748-32-2
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.15%
Löslichkeit DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.56 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Synonym PG490
Ziel NF-κB∣Apoptosis
Menge 2 mg