Learn More
TRIS, 0.5 M Pufferlösung, pH 6.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484299
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15484299 500 mL 500 Milliliter
15494299 1 L 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 15484299
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61787.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
TRIS wird als biologischer Standardpuffer, für Phenolextraktionen von DNA oder RNA und als Komponente von Trenn- und Sammelgelen bei der Charakterisierung von In-vitro-Translationsprodukten durch SDS-PAGE verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 6.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.