Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1.0 M Pufferlösung, pH 7.6
Artikelnummer. 15493699
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15493699
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61036.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
TRIS,1.0 M-Pufferlösung, pH 7.5, wird als Puffer zur Stabilisierung und Lagerung von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Konzentration 1,0 M Pufferlösung
pH 7.6
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
Summenformel C4H11NO3
Geruch Geruchsneutral
MDL-Nummer MFCD00004679
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and organic solvents.
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754