Learn More
Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-209189
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
51805-45-9
C9H12O6P
247.16
MFCD00145469
PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
2734570
3-[bis(2-carboxylatoethyl)phosphanyl]propanoate
[O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
51805-45-9
C9H12O6P
247.16
MFCD00145469
PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
2734570
3-[bis(2-carboxylatoethyl)phosphanyl]propanoate
[O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 04, IV, 3441
Merck Index 15, 9222
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 286.65
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.