Learn More
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11307066 250 mg 250 Milligramm
11397056 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06941.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 175136-62-6 | C24H9F18P | 670.281 g/mol
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine is used as ligands which is useful as catalysts in various reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphin wird als Ligand verwendet, der als Katalysator in verschiedenen Reaktionen nützlich ist.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175136-62-6
Summenformel C24H9F18P
Molekulargewicht (g/mol) 670.281
MDL-Nummer MFCD00042428
InChI-Schlüssel ITJHLZVYLDBFOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphane, acmc-20ajat, tri 3,5-di trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 3,5-bis-trifluoromethylphenyl phosphine, phosphine,tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl, tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine gc , yellow-brown
PubChem CID 2778032
IUPAC-Name tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphane
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)P(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Siedepunkt 128°C to 130°C (0.5 mmHg)
Menge 250 mg
Beilstein 6556841
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 670.28
Reinheit (%) 94%