missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Tris(4-aminophenyl)methane

Artikelnummer. 16462316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16462316 500 mg 500 Milligramm
16429895 250 mg 250 Milligramm
16418896 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16462316 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYD0306

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tris(4-aminophenyl)methane is a triphenylmethane dye. Tris(4-aminophenyl)methane is a weak HCV helicase inhibitor.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Produkttyp Dye Reagents
Menge 500 mg
Versandbedingung Room temperature
Synonym Leucopararosaniline
CAS 548-61-8
Molekulargewicht 289.37 g/mol
Löslichkeit DMSO : 50 mg/mL (172.79 mM; Need ultrasonic)
Ziel HBV
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.