Learn More
Tris(4-Chlorphenyl)phosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434114
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434114 5 g 5 Gramm
11424114 1 g 1 Gramm
11444114 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434114 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12487.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1159-54-2 | C18H12Cl3P | 365.618 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1159-54-2
Summenformel C18H12Cl3P
Molekulargewicht (g/mol) 365.618
MDL-Nummer MFCD00013639
InChI-Schlüssel IQKSLJOIKWOGIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-chlorophenyl phosphine, tri p-chlorophenyl phosphine, tris p-chlorophenyl phosphine, tris 4-chlorophenyl phosphane, tri-4-chlorophenyl phosphine, phosphine, tris 4-chlorophenyl, tri 4-chlorophenyl phosphine, acmc-20ajbt, pubchem6454
PubChem CID 70874
IUPAC-Name Tris(4-Chlorphenyl)phosphan
SMILES C1=CC(=CC=C1P(C2=CC=C(C=C2)Cl)C3=CC=C(C=C3)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(4-chlorophenyl)phosphine
Schmelzpunkt 102°C to 103°C
Menge 5 g
Beilstein 751458
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 365.63
Reinheit (%) 97%