Learn More
Tris(4-methoxyphenyl)Phosphin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10442815 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10442815 1 g Glasflasche -
10435471 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442815 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 422240010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 855-38-9 | C21H21O3P | 352.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 855-38-9
Summenformel C21H21O3P
Molekulargewicht (g/mol) 352.36
MDL-Nummer MFCD00014896
InChI-Schlüssel UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-methoxyphenyl phosphine, trianisylphosphine, tris p-anisyl phosphine, phosphine, tris 4-methoxyphenyl, tri-p-anisylphosphine, tris p-methoxyphenyl phosphine, tris 4-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris p-methoxyphenyl, tri 4-methoxyphenyl phosphine, tri p-methoxyphenyl phosphine
PubChem CID 70071
IUPAC-Name Tris-(4-methoxyphenyl)Phosphan
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 131.0°C to 134.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 352.36
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver