Learn More
Tris(4-trifluormethylphenyl)phosphin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10723213
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
13406-29-6
C21H12F9P
466.29
MFCD00058883
PXYCJKZSCDFXLR-UHFFFAOYSA-N
tris 4-trifluoromethylphenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphane, phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine, phosphine, tris .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-p-tolyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine,min, acmc-20ajbq
139448
Tris[4-(trifluormethyl)phenyl]Phosphan
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)P(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F
13406-29-6
C21H12F9P
466.29
MFCD00058883
PXYCJKZSCDFXLR-UHFFFAOYSA-N
tris 4-trifluoromethylphenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphane, phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine, phosphine, tris .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-p-tolyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine,min, acmc-20ajbq
139448
Tris[4-(trifluormethyl)phenyl]Phosphan
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)P(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
Schmelzpunkt 72.0°C to 75.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 466.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.