Learn More
Tris-(8-hydroxychinolinat)-aluminium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Key green-light emitting and electron transport material for OLEDs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wichtiges grünes Licht emittierendes und Elektronen transportierendes Material für OLEDs.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform
Hinweise
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Wichtiges grünes Licht emittierendes und Elektronen transportierendes Material für OLEDs.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform
Hinweise
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum |
Schmelzpunkt | >300°C |
Farbe | Gelb nach grün |
Menge | 25 g |
Merck Index | 14,370 |
Formelmasse | 459.44 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |