Learn More
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 10 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10628403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
4 L
20 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Poly-Würfel
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10628403 500 ml Poly-Flasche 500 Milliliter
10041223 1 l Nalgene Poly Flasche 1 Liter
10775494 4 L Poly-Würfel 4 Liter
10637633 20 l Poly-Würfel 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10628403 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP1335500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tris–Acetat–EDTA (TAE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-Acetate-EDTA
Namenshinweis 10x Lösung
CAS 64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 ml
DNase DNase-frei
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- und Protease-frei
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease-frei
Synonym TAE
Güte Elektrophorese
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tris (<5,0 %), Essigsäure (1,0 %) und EDTA (<1 %).