Learn More
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 25-fach-Pulver, Elektrophorese, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10255303
Change view
Click to view available options
Menge:
1/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10255303 1/Packung 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10255303
Marke: Fisher BioReagents BP13311
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
  • Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie Ihre Puffervorbereitung Schritt für Schritt mit Fisher BioReagens 25X TAE Pulver – einfach reines Wasser hinzufügen.
  • Jede Folienpackung enthält die richtige Menge vorgewogenen Pulvers, um 1 l aus 25X TAE-Puffer zu machen, der 1 M Tris-Acetat und 0.025 M EDTA enthält
  • Getestet auf Abwesenheit von DNase, RNase und Protease
  • TAE ist ein häufig verwendeter Puffer für die Elektrophorese von Nukleinsäuren in Agarose- und Polyacrylamidgelen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-Acetate-EDTA
Namenshinweis 25X Powder
CAS 77-86-1, 6850-28-8, 6381-92-6, 10378-23-1
Farbe Weiß
pH 8.3
Physikalische Form Fest
Menge 1/Packung
DNase DNase-frei
Verpackung Folienverpackungen
Protease Protease free
Synonym TAE
Güte Elektrophorese
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tris (64.36%), Acetic Acid, Sodium Salt (31.91%) and Ethylenediamine Tetraacetic Acid (3.72%).
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris Acetate EDTA 25X Powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.