Learn More
TBE-Puffer, 10-fach-Pulver, Elektrophorese, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10448543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10448543 1/Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10448543 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP13341
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Jede Packung enthält die erforderliche Menge an vorgemischtem Pulver zur Herstellung von 1 l an 10-fach TBE-Pufferlösung, die zur Elektrophorese von Nukleinsäuren in Polyacrylamidgelen auf eine 1-fach-Lösung verdünnt werden kann
  • DNase-, RNase- und Protease-freies Pulver, das in den richtigen Verhältnissen vorgemischt wird
  • Die Menge des Pulvers ist ausreichend, um 1 l an 10-fach TBE-Puffer herzustellen
  • Sie müssen keine TBE-Pufferzutaten separat wiegen – lösen Sie das Pulver einfach in reinem Wasser auf
  • TBE-Puffer wird häufig für DNA- und RNA-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-Borate-EDTA
Namenshinweis 10X Powder
CAS 77-86-1, 10043-35-3, 60-00-4
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 1/Packung
DNase DNase-frei
Verpackung Folienverpackungen
Protease Protease free
Synonym TBE
Güte Elektrophorese
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tris (63.91%), Boric Acid (32.54%), and EDTA (3.55%).
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris borate EDTA 10X powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.