Learn More
Tris-Puffer, 2 M-Lösung (Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10376933
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10376933 100 mL Poly-Flasche 100 Milliliter
10705114 500 mL Poly-Flasche 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10376933
Marke: Fisher BioReagents BP1759100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Tris ist eine Pufferkomponente in der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophoreseverfahren. Tris Solution, 2M, bietet eine praktische Stammlösung für die Vorbereitung von Tris Puffern an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris Buffer
Namenshinweis 2M Solution
Farbe Nicht gekennzeichnet
Konzentration 1.95 to 2.05 M
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
DNase DNase-frei
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease free
Merck Index 15, 9951
Güte Molekularbiologie