Learn More
Tris-Puffer 50 mM, Lonza™
Beschreibung
- Kann anstelle von Wasser als Probenverdünnungsmittel für stark saure oder basische Proben verwendet werden (für Endotoxintests sollten Proben und Probenverdünnungen zwischen pH 6 bis 8 liegen).
- Kann zur Vorbereitung von Proben für jeden unserer Endotoxin-Nachweisassays verwendet werden.
- Enthält < 0,005 EU/ml Endotoxin.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris Buffer |
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | Contains <0.005 EU/mL endotoxin |
| Konzentration | Gehäuse 50mM |
| pH | 8 |
| Menge | 30 ml |