Learn More
Tris-gepufferte Salzlösungstabletten, pH 7,6, Medicago
Beschreibung
TBS ist isotonisch und nicht toxisch für Zellen und eignet sich für die Molekularbiologie. Der Puffer wird häufig als Substanzverdünnungsmittel oder als Waschpuffer in Immunassays wie ELISA verwendet. Wird bei der immunhistochemischen Färbung verwendet, wenn der Hintergrund hoch ist, und zur Verdünnung alkalischer Phosphatase- oder Peroxidase-konjugierter Antikörper bei der Western-Blotting-Methode.
- Aus Reagenzien für analytische Zwecke formuliert
- Isotonischer, ungiftiger Puffer
- Garantierte Reproduzierbarkeit
- Innerhalb weniger Minuten einsatzbereit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TBS |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Waschpuffer in Immunoassays, Antikörperverdünnungsmittel bei Western Blotting, Probenverdünnungsmittel in der In-vitro-Diagnostik, immunhistochemische Färbung und In-situ-Hybridisierung |
| pH | 7.6 bei 25 °C |
| Physikalische Form | Tabletten |
| Menge | 100 × 500 ml-Tabletten |
| Zusammensetzung | Tris-HCl (0.050M), NaKCl (0.15 M) |
| Güte | Analytisch |
Sicherheit und Handhabung
- Tris-Buffered Saline (TBS) pH8.0/pH7.6
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tris