Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X), mit 0.5 % Tween 20
Artikelnummer. 15430137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430137 500 mL 500 Milliliter
15440137 1 L 1 Liter
15450137 2 L 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430137 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60448.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.11 €
    62.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 14.46 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS-buffered saline (TBS, 10X), with 0.5% Tween 20 is used as a wash buffer and for sample preparation in general immunoassay applications, Tween 20 reduces nonspecific binding and protein:protein interactions.TBS is often used for diluting secondary antibodies or streptavidin-AP conjugate. TBS-Tween 20 is often used for washing steps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X) mit 0.5 % Tween 20 wird als Waschpuffer und für die Probenvorbereitung in allgemeinen Immunoassay-Anwendungen verwendet. Tween reduziert 20 unspezifische Bindungen und Protein:Protein-Interaktionen. TBS wird häufig zur Verdünnung sekundärer Antikörper oder von Streptavidin-AP-Konjugat verwendet. TBS-Tween 20 kommt häufig beim Waschen zum Einsatz.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1.37 M NaCl, pH 7.4 mit 0.5 % Tween 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00678198
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS-buffered saline
Namenshinweis with 0.5% Tween 20
Farbe Farblos
Konzentration 10X
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.