missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X), mit 0.5 % Tween 20

Artikelnummer. p-7041839
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15430137 500 mL 500 Milliliter
15440137 1 L 1 Liter
15450137 2 L 2 Liter
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15430137

Marke: Thermo Scientific Chemicals J60448.AP

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol

TRIS-buffered saline (TBS, 10X), with 0.5% Tween 20 is used as a wash buffer and for sample preparation in general immunoassay applications, Tween 20 reduces nonspecific binding and protein:protein interactions.TBS is often used for diluting secondary antibodies or streptavidin-AP conjugate. TBS-Tween 20 is often used for washing steps.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X) mit 0.5 % Tween 20 wird als Waschpuffer und für die Probenvorbereitung in allgemeinen Immunoassay-Anwendungen verwendet. Tween reduziert 20 unspezifische Bindungen und Protein:Protein-Interaktionen. TBS wird häufig zur Verdünnung sekundärer Antikörper oder von Streptavidin-AP-Konjugat verwendet. TBS-Tween 20 kommt häufig beim Waschen zum Einsatz.

Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.

Hinweise
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1.37 M NaCl, pH 7.4 mit 0.5 % Tween 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00678198
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material TRIS-buffered saline
Namenshinweis with 0.5% Tween 20
Farbe Farblos
Konzentration 10X
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.