Learn More
TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10x), mit 1 % Triton™ X-100, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450247 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15450247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62533.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
It used in some biochemical techniques that is maintain the pH within a relatively narrow range. Tris-HCl is commonly used to make TBS buffers. Tris Buffered Saline has been used as washing buffer for electrodes. It was used to wash micro titer plates for western blot experiments and screening methods. it is suitable for use as a washing buffer for alkaline phosphatase or peroxidase conjugates in dot blot assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in einigen biochemischen Verfahren verwendet, die den pH-Wert innerhalb eines relativ engen Bereichs aufrechterhalten. Tris-HCl wird häufig zur Herstellung von TBS-Puffern verwendet. TRIS-gepuffertes Kochsalzlösung wird als Waschpuffer für Elektroden verwendet. Sie wird zum Waschen von Mikrotiterplatten für Western-Blot-Experimente und Screening-Methoden verwendet. Sie eignet sich als Waschpuffer für alkalische Phosphatase- oder Peroxidase-Konjugate in Dot-Blot-Assays.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1.37 M NaCl, pH 7.4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00132476
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS-buffered saline
Namenshinweis with 1% Triton™ X-100
Konzentration 10X
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.