Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X), mit 1 % Tween 20
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62955.K2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AnwendungenTRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 20x) mit 1 % Tween 20 wird als Waschpuffer und für die Probenvorbereitung in allgemeinen Immunoassay-Anwendungen verwendet. Tween 20 reduziert unspezifische Bindungen und Protein-Protein-Interaktionen. TBS wird häufig zur Verdünnung sekundärer Antikörper oder Streptavidin-AP-Konjugate verwendet. TBS-Tween 20 kommt häufig beim Waschen zum Einsatz.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1.37 M NaCl, pH 7.4, mit 1 % Tween 20
Spezifikation
TBS | |
Flüssig | |
Ambient temperatures |
1 L | |
10X |
RUO – Nur für Forschungszwecke